N-alpha-Boc-L-tryptophanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-3-(3-indolyl)propanol, N-ɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tryptophanol, (S)-2-(Boc-amino)-3-(3-indolyl)propanol, Boc-Tryptophanol, N-Boc-L-tryptophanol
OR316000-25G
APOSOR316000-25GEA
145
EUR
APOSOR316000-25G
N-alpha-Boc-L-tryptophanol 98%
N-alpha-Boc-L-tryptophanol
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235953 CAS-Nummer: 82689-19-8 |