N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl (1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl)carbamate
OR316005-5G
APOSOR316005-5GEA
165
EUR
APOSOR316005-5G
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
N-Boc-L-cyclohexylglycinol
Formel:
C₁₃H₂₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112591 CAS-Nummer: 107202-39-1 |