(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2S,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, Boc-cis-Hyp-OMe
OR316007-100G
APOSOR316007-100GEA
116
EUR
APOSOR316007-100G
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₅ Molecular Weight: 245.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237541 CAS-Nummer: 102195-79-9 |