N-Boc-L-prolinal 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
OR316013-25G
APOSOR316013-25GEA 59.6 EUR
APOSOR316013-25G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Siedepunkt: 211 °C
Dichte: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57,2 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00274186
CAS-Nummer: 69610-41-9
UN: 1989
ADR: 3,III