Boc-D-valinol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-BOC-D-Valinol, Boc-D-Valinol
OR316019-5G
APOSOR316019-5GEA
24.8
EUR
APOSOR316019-5G
Boc-D-valinol
Boc-D-valinol
Formel:
C₁₀H₂₁NO₃ Siedepunkt: 218 °C Dichte: 0,995 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235960 CAS-Nummer: 106391-87-1 |