5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione
OR316026-1G
APOSOR316026-1GEA
85.7
EUR
APOSOR316026-1G
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
Formel:
C₉H₁₄O₂·H₂O Molecular Weight: 154.21 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075263 CAS-Nummer: 18456-87-6 |