D-allo-Threonin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-D-Allo-Thr-OH, (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
OR316027-25G
APOSOR316027-25GEA
119
EUR
APOSOR316027-25G
D-allo-Threonin
D-allo-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ Molecular Weight: 119.12 g/mol Schmelzpunkt: 268…276 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004526 CAS-Nummer: 24830-94-2 EINECS: 246-488-0 |