Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR316028-5G
APOSOR316028-5GEA
82.8
EUR
APOSOR316028-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formel:
C₉H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044715 CAS-Nummer: 20826-94-2 |