D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-D-Tle-OH
OR316030-25G
APOSOR316030-25GEA
82.8
EUR
APOSOR316030-25G
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH) 97%
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH)
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004265 CAS-Nummer: 26782-71-8 |