(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR316050-25G
APOSOR316050-25GEA
98.6
EUR
APOSOR316050-25G
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
Formel:
C₇H₈Cl₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08274464 CAS-Nummer: 97538-67-5 |