tert-Butyl (R)-(-)-2-Hydroxy-3,3-Dimethylbutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR316052-1G
APOSOR316052-1GEA
2660
EUR
APOSOR316052-1G
tert-Butyl (R)-(-)-2-Hydroxy-3,3-Dimethylbutyrate
tert-Butyl (R)-(-)-2-Hydroxy-3,3-Dimethylbutyrate
Formel:
C₁₀H₂₀O₃ Molecular Weight: 188,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16657093 CAS-Nummer: 1349685-12-6 |