4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-tert-Butoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR3161-1G
OR3161-250MG
APOSOR3161-1GEA
33.5
EUR
APOSOR3161-1G
APOSOR3161-250MG
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₅BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741438 CAS-Nummer: 938063-51-5 |