6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31655-1G
OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA
325
EUR
APOSOR31655-1G
APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel:
C₇H₄BrIN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09749987 CAS-Nummer: 1000341-73-0 |