6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31656-250MG
APOSOR31656-250MGEA
36.4
EUR
APOSOR31656-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,0320 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08690134 CAS-Nummer: 1000342-71-1 |