2-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR317001-1G
APOSOR317001-1GEA
116
EUR
APOSOR317001-1G
2-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
2-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃ClIN₃ Molecular Weight: 279,4700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189363 CAS-Nummer: 1060815-90-8 |