2-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR317013-1G
APOSOR317013-1GEA
221
EUR
APOSOR317013-1G
2-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
2-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13189420 CAS-Nummer: 1060816-67-2 |