6-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR317016-1G
APOSOR317016-1GEA 217 EUR
APOSOR317016-1G
6-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
6-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃BrClN₃
Schmelzpunkt: 258 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276174
CAS-Nummer: 784150-41-0