4-Chloro-5-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR317020-1G
APOSOR317020-1GEA 119 EUR
APOSOR317020-1G
4-Chloro-5-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆ClN₃
Schmelzpunkt: 221…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264586
CAS-Nummer: 1618-36-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR