2,4-Dichloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR317022-1G
APOSOR317022-1GEA 230 EUR
APOSOR317022-1G
2,4-Dichloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dichloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅Cl₂N₃
Molecular Weight: 202,0407 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193622
CAS-Nummer: 1192711-71-9