6-(p-Toluenesulphonyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
OR317036-5G
APOSOR317036-5GEA 0 EUR
APOSOR317036-5G
6-(p-Toluenesulphonyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
6-(p-Toluenesulphonyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Formel: C₁₂H₁₅NO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13180735
CAS-Nummer: 13573-28-9