Diisopropyl-3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Diisopropyl 3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate
OR317057-5G
APOSOR317057-5GEA
0
EUR
APOSOR317057-5G
Diisopropyl-3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate
Diisopropyl-3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formel:
C₁₄H₂₄O₆ Molecular Weight: 288,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06742779 CAS-Nummer: 115118-68-8 |