2-Cyclobutylideneacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317078-1G
APOSOR317078-1GEA
0
EUR
APOSOR317078-1G
2-Cyclobutylideneacetic acid
2-Cyclobutylideneacetic acid
Formel:
C₆H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09865731 CAS-Nummer: 25021-04-9 |