3-(Boc-aminomethyl)cyclobutanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl N-[(3-oxocyclobutyl)methyl]carbamate, tert-Butyl ((3-oxocyclobutyl)methyl)carbamate
OR317084-1G
APOSOR317084-1GEA
271
EUR
APOSOR317084-1G
3-(Boc-aminomethyl)cyclobutanone
3-(Boc-aminomethyl)cyclobutanone
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11499004 CAS-Nummer: 130369-09-4 |