tert-Butyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-butyl N-{7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}carbamate, tert-Butyl 7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate, 2-(Boc-amino)-7-azaspiro[3.5]nonane
OR317096-1G
APOSOR317096-1GEA
393
EUR
APOSOR317096-1G
tert-Butyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate
Formel:
C₁₃H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 240,3400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198553 CAS-Nummer: 147611-03-8 |