5-Iod-m-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3171-100G
OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA
49.3
EUR
APOSOR3171-100G
APOSOR3171-25G
5-Iod-m-xylol
5-Iod-m-xylol
Formel:
C₈H₉I Siedepunkt: 92…94 °C/3mmHg Dichte: 1,608 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060659 CAS-Nummer: 22445-41-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...