5-Iod-m-xylol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3171-100G OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA 49.3 EUR
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G
5-Iod-m-xylol
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 92…94 °C/3mmHg
Dichte: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR