Methyl cis-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
cis-Methyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR317100-1G
APOSOR317100-1GEA
85.7
EUR
APOSOR317100-1G
Methyl cis-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Methyl cis-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18483124 CAS-Nummer: 63485-50-7 |