[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(Aminomethyl)cyclobutyl)methanol
OR317108-1G
APOSOR317108-1GEA
255
EUR
APOSOR317108-1G
[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]methanol
[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]methanol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864389 CAS-Nummer: 2041-56-7 |