Methyl-3-oxo-1-methylcyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-methyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
OR317122-1G
APOSOR317122-1GEA
194
EUR
APOSOR317122-1G
Methyl-3-oxo-1-methylcyclobutanecarboxylate
Methyl-3-oxo-1-methylcyclobutanecarboxylate
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105986 CAS-Nummer: 1408075-88-6 |