cis-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR317124-1G
APOSOR317124-1GEA 88.6 EUR
APOSOR317124-1G
cis-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116,1200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12964956
CAS-Nummer: 552849-33-9