trans-3-Methoxycyclobutanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR317140-1G
APOSOR317140-1GEA
351
EUR
APOSOR317140-1G
trans-3-Methoxycyclobutanamine hydrochloride
trans-3-Methoxycyclobutanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22415180 CAS-Nummer: 1408074-49-6 |