7-Aza-spiro[3.5]nonane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
OR317147-1G
APOSOR317147-1GEA 333 EUR
APOSOR317147-1G
7-Aza-spiro[3.5]nonane hydrochloride
7-Aza-spiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₈H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 161,672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105809
CAS-Nummer: 1414885-16-7