3-Hydroxy-1-methylazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-3-azetidinol Hydrochloride, 1-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
OR317154-1G
APOSOR317154-1GEA
56.7
EUR
APOSOR317154-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine hydrochloride
3-Hydroxy-1-methylazetidine hydrochloride
Formel:
C₄H₉NO·ClH Molecular Weight: 123,581 g/mol Schmelzpunkt: 87…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16605978 CAS-Nummer: 26687-49-0 |