tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Boc-3-Methanesulphonyloxyazetidine
OR317155-5G
APOSOR317155-5GEA
21.9
EUR
APOSOR317155-5G
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate 97%
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate
Formel:
C₉H₁₇NO₅S Molecular Weight: 251,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664832 CAS-Nummer: 141699-58-3 |