1-Boc-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR317213-1G
APOSOR317213-1GEA 463 EUR
APOSOR317213-1G
1-Boc-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
1-Boc-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12406956
CAS-Nummer: 449758-77-4