3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317233-1G
OR317233-250MG
OR317233-5G
APOSOR317233-1GEA
364
EUR
APOSOR317233-1G
APOSOR317233-250MG
APOSOR317233-5G
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Formel:
C₉H₂₁NOSi Molecular Weight: 187.36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20662828 CAS-Nummer: 875340-81-1 |