3-Cyano-1-azetidinesulphonylchloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR317236-1G
APOSOR317236-1GEA
429
EUR
APOSOR317236-1G
3-Cyano-1-azetidinesulphonylchloride
3-Cyano-1-azetidinesulphonylchloride
Formel:
C₄H₅ClN₂O₂S Molecular Weight: 180,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22421688 CAS-Nummer: 1310734-08-7 UN: 1759 ADR: 8,III |