(R)-Azetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR317238-1G
APOSOR317238-1GEA
0
EUR
APOSOR317238-1G
(R)-Azetidine-2-carboxylic acid
(R)-Azetidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₄H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800731 CAS-Nummer: 7729-30-8 |