7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate (2:1)
Lieferant: Apollo Scientific
OR317239-1G
APOSOR317239-1GEA
0
EUR
APOSOR317239-1G
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate (2:1)
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate (2:1)
Formel:
C₁₆H₂₈N₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22422285 CAS-Nummer: 1408076-09-4 |