(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317245-1G
OR317245-250MG
APOSOR317245-1GEA
0
EUR
APOSOR317245-1G
APOSOR317245-250MG
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester 97%
(R)-1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11042210 CAS-Nummer: 1260593-39-2 |