Methyl-1-boc-azetidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-Boc-azetidine-2-carboxylate, 1-Boc-Azetidine-2-carboxylic acid methyl ester
OR317246-5G
APOSOR317246-5GEA
87
EUR
APOSOR317246-5G
Methyl-1-boc-azetidine-2-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Molecular Weight: 215,2463 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657099 CAS-Nummer: 255882-72-5 |