4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR317259-1G
APOSOR317259-1GEA 145 EUR
APOSOR317259-1G
4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21849011
CAS-Nummer: 1374657-02-9