3',4'-Dichlorpropiophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(3,4-Dichlorphenyl)-1-propanon

OR3173-1G
APOSOR3173-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3173-1G
3',4'-Dichlorpropiophenon
3',4'-Dichlorpropiophenon
Formel: C₉H₈Cl₂O
Molecular Weight: 203,07 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000554
CAS-Nummer: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR