2-Boc-6-hydroxy-2-azaspiro[3.4]octane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-2-propanyl 6-hydroxy-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate, tert-Butyl 6-hydroxy-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
OR317311-1G
APOSOR317311-1GEA
98.6
EUR
APOSOR317311-1G
2-Boc-6-hydroxy-2-azaspiro[3.4]octane
2-Boc-6-hydroxy-2-azaspiro[3.4]octane
Formel:
C₁₂H₂₁NO₃ Molecular Weight: 227,3 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22415223 CAS-Nummer: 1363381-95-6 |