3-Methyl-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
OR317323-1G
APOSOR317323-1GEA
82.8
EUR
APOSOR317323-1G
3-Methyl-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
3-Methyl-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18382389 CAS-Nummer: 1330055-85-0 |