4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-chloro-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
OR317326-1G
APOSOR317326-1GEA
105
EUR
APOSOR317326-1G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅ClN₂O Molecular Weight: 168,5804 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11518939 CAS-Nummer: 346599-62-0 |