5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR317327-1G
APOSOR317327-1GEA
337
EUR
APOSOR317327-1G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅ClN₂O Molecular Weight: 168,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12962791 CAS-Nummer: 1190314-60-3 |