6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR317328-1G
APOSOR317328-1GEA
294
EUR
APOSOR317328-1G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅ClN₂O Molecular Weight: 168,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11518940 CAS-Nummer: 220896-14-0 |