4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318017-1G
OR318017-25G
OR318017-5G
APOSOR318017-1GEA
88.6
EUR
APOSOR318017-1G
APOSOR318017-25G
APOSOR318017-5G
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
4-tert-Butoxybenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082602 CAS-Nummer: 13205-47-5 |