tert-Butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR318029-1G
APOSOR318029-1GEA
335
EUR
APOSOR318029-1G
tert-Butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate 95+%
tert-Butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808579 CAS-Nummer: 313977-45-6 |